Få mere at vide
Azlon™ Bortskaffelsesbeholdere
Artikelnummer. 12060133
Skift visning
Højde (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredde (metrisk):
23 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12060133 26,5 cm 23 cm Hver
12050133 70 cm 30 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12060133 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. DBG002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.70 DKK
    335.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.33 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Til sikker bortskaffelse af knust glas
  • Selvsamlende stive kasser til sikker bortskaffelse af knust glas
  • Glas holdes sikkert i stærk lækagesikker og punkteringsbestandig LDPE-foring
  • Låget har en integreret affaldsklap for nem brug og har en tætningsfunktion til brug, når den er fuld
  • Æskerne er tydeligt trykt med brugsanvisning
  • D x B x H: 23 x 23 x 26,5 cm
Tekniske data
Dybde (metrisk) 23 cm
Farve Gennemskinnelig
Højde (metrisk) 26,5 cm
Form Rektangulær
Bredde (metrisk) 23 cm
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af knust glas
Monteringstype Bænktop
Materiale LDPE
Produkttype Affaldsbeholder