Få mere at vide
Azlon™ Bortskaffelsesbeholdere
Artikelnummer. 12050133
Skift visning
Højde (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredde (metrisk):
23 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12050133 70 cm 30 cm Hver
12060133 26,5 cm 23 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12050133 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. DBG001P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    512.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.23 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Til sikker bortskaffelse af knust glas
  • Selvmonterende stive bokse til sikker bortskaffelse af knust glas
  • Glas opbevares sikkert i en stærk, lækagesikker og punkteringsbestandig LDPE-foring
  • Låget har en integreret affaldsflappe for nem brug og en tætningsfunktion, der kan bruges ved fuld brug
  • Kasserne er tydeligt trykt med brugsanvisninger
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 L
Farve Gennemskinnelig
Højde (metrisk) 70 cm
Længde (metrisk) 30 cm
Form Rektangulær
Bredde (metrisk) 30 cm
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af knust glas
Monteringstype Fritstående
Produkttype Bortskaffelsesbeholder