Få mere at vide
Azlon™ Cylindrisk rørestang
Artikelnummer. 10719155
Længde (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10719155
Brand: Azlon SWN666
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række længder. Azlon™ Cylindrisk omrørerstang er velegnet til en lang række fladbundede beholdere.
  • Ensfarvet design med afrundede ender
  • Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 1.3 Lin.
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 35 mm
Materiale Magnet
Mængde 2/Pk.
Form Cylinder
Type Omrøringsbar