Få mere at vide
Azlon™ Cylindrisk rørestang
Længde (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Fås i en række længder. Azlon™ Cylindrisk omrørerstang er velegnet til en lang række fladbundede beholdere.
- Ensfarvet design med afrundede ender
- Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 45 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Omrøringsbar |