Få mere at vide
Azlon™ Cylindrisk rørestang
Artikelnummer. 10534935
Længde (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10534935
Brand: Azlon SWN668
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række længder. Azlon™ Cylindrisk omrørerstang er velegnet til en lang række fladbundede beholdere.
  • Ensfarvet design med afrundede ender
  • Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) –200 til 260 °C
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 40 mm
Materiale PTFE
Mængde 2 Pk.
Form Cylinder
Type Omrøringsbar