Få mere at vide
Azlon™ Cylindrisk rørestang
Beskrivelse
Fås i en række længder. Azlon™ Cylindrisk omrørerstang er velegnet til en lang række fladbundede beholdere.
- Ensfarvet design med afrundede ender
- Velegnet til en lang række fladbunde beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 0,59 Lin. |
| Længde (engelsk) | 0,59 tommer |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Type | Omrøringsbar |