Få mere at vide
Azlon™ Square Shaped HDPE Bucket
Artikelnummer. 12035562
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12035562
Brand: Azlon BWX108
Square shaped buckets suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Durable square shape allows economical use of space
  • Handle grip for easy lifting and carrying
  • Moulded graduations (14L x 0.5 divisions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Square Bucket
Materiale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Sort
Håndtag Materiale Polyethylene
Højde (metrisk) 292 mm
Længde (metrisk) 292 mm
Mængde 1 Ea.
Bredde (metrisk) 292 mm