Få mere at vide
Azlon™ Baskets with Hinged Lid
Artikelnummer. p-8001779
Dimensioner (L x B x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12085542
Brand: Azlon BWK006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideal for sterilizing test tubes
  • Autoclavable at 121°C
  • Ideal for sterilising test tubes
  • Useful for storage in the laboratory
  • Stackable space saving design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Fdor storage in the laboratory, sterilizing test tubes
Højde (metrisk) Udvendig 155 mm
Længde (metrisk) 167 mm
Inkluderer Hængslet låg
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) Udvendig 167 mm
Dimensioner (L x B x H) 167 x 167 x 155 mm