Få mere at vide
Azlon™ Kurve med hængslet låg
Beskrivelse
Ideel til sterilisering af reagensglas
- Autoklavérbar ved 121 °C
- Ideel til sterilisering af reagensglas
- Nyttig til opbevaring i laboratoriet
- Stableligt pladsbesparende design
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring i laboratoriet steriliserer reagensglas |
| Højde (metrisk) Udvendig | 230 mm |
| Længde (metrisk) | 225 mm |
| Inkluderer | Hængslet låg |
| Materiale | Polypropylen |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 225 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 225 x 225 x 230 mm |