Få mere at vide
Azlon™ Ampulbryder
Artikelnummer. 12732266
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1-4 ml ampul
5-10 ml ampul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12732266 1-4 ml ampul Pakke med 1000
12351168 5-10 ml ampul Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12732266 Leverandør Azlon Leverandørnr. AWY700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.50 DKK
    2918.24 DKK / Pakke med 1000
    Spare 607.26 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Knus glasampuller sikkert med nem og sikker bortskaffelse af det knuste glas. De Azlon™ ampul breaker kommer i et udvalg af størrelser.
  • Muliggør sikker og nem brydning af glasampuller
  • Den knækkede ampultop beholdes til sikker bortskaffelse
  • Valg af størrelse, der passer til alle gængse glasampuller
Tekniske data
Farve Neutral
Produkttype Ampulafbryder
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) 1-4 ml ampul