Få mere at vide
Azlon™ Akryl Single-Bore Klasse B Buret
Artikelnummer. 10420655
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10420655 50 ml Hver
12044637 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10420655 Leverandør Azlon Leverandørnr. BDH118T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.70 DKK
    371.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.59 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Velegnet til venstre- eller højrehåndet brug. De Azlon™ Akryl Single Bore Klasse B Buret er fantastisk til uddannelseslaboratorier, især hvor der ofte forekommer brud.
  • Akrylkonstruktion for styrke og gennemsigtighed
  • Graduering er screentrykt i sort til ISO 385 Klasse B nøjagtighed
  • Velegnet til brug i uddannelseslaboratorier, især hvor der ofte forekommer brud
  • Upåvirket af de fleste fortyndede vandige opløsninger, dog uegnet til brug med organiske opløsningsmidler
  • Drejning af stophanen gennem 90° gør den velegnet til venstre- eller højrehåndet brug
  • Stophaner kan fjernes for nem rengøring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Akryl
Gradueringer 0.1 mL
Til brug med (applikation) Brug af venstre og højre hånd
Inkluderer PMP/polyethylen stophaner
Skala Sort
Stophane materiale PMP, PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Enkelt Bore Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ISO 385