Få mere at vide
Azlocillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azlocillin |
| CAS | 37091-66-0 |
| Molekylær formel | C20 H23 N5 O6 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-2-[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-, (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-2-[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, Azlocillin, BAY-e 6905 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N5O6S/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29)/t11-,12-,13+,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-2-[(2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.49 |
| Formel vægt | 461.1369 |