Få mere at vide
Azlocillin Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30330629
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330629 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9300001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azlocillin Sodium Salt
CAS 37091-65-9
Molekylær formel C20H23N5O6S(Na)
Mængde 1 g
Synonym (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-2-[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]-2-phenylacetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[[[[(2-oxo-1-imidazolidinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Monosodium Salt, Azlin, Azlocillin Sodium, Monosodium Azlocillin, Securopen, Sodium azlocillin
InChI formel InChI=1S/C20H23N5O6S/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29)/t11-,12-,13+,16-/m1/s1
SMIL CC1([C@@H](N2C([C@@H](N=C([O-])[C@@H](NC(N3CCNC3=O)=O)C4=CC=CC=C4)[C@H]2S1)=O)C(O)=O)C.[Na+]
IUPAC navn (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[(2R)-2-[(2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 461.492299