Få mere at vide
Azithromycin N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azithromycin N-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C38H72N2O13/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)39(11)19-20(2)17-36(8,45)33(53-35-29(41)26(40(12,13)47)16-21(3)49-35)22(4)30(23(5)34(44)51-27)52-28-18-37(9,48-14)32(43)25(7)50-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| Formel vægt | 764.5034 |
| Procent renhed | >95% |