Få mere at vide
Azithromycin N-Ethyl, TRC
Artikelnummer. 30135739
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135739 1 g
30006347 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9270101G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92594-45-1
Molekylær formel C39H74N2O12
Molekylvægt (g/mol) 763.01
Synonym [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2,6-diethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, Azithromycin N-ethyl
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-2,6-diethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,5S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2CC(C)(OC)[C@@H](O)C(C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)CC(C3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(CC)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azithromycin N-Ethyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C39H74N2O12/c1-15-28-39(11,47)32(43)25(7)41(16-2)20-21(3)18-37(9,46)34(53-36-30(42)27(40(12)13)17-22(4)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-28)52-29-19-38(10,48-14)33(44)26(8)50-29/h21-34,36,42-44,46-47H,15-20H2,1-14H3/t21-,22-,23+,24-,25-,26?,27?,28-,29+,30?,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38?,39-/m1/s1
Formel vægt 762.5242
Procent renhed >95%