Få mere at vide
Azithromycin, Mikromol™
Beskrivelse
Azithromycin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azithromycin |
| CAS | 83905-01-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azithromycin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C38 H72 N2 O12 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Azithromycin, 9-Deoxo-9a-methyl-9a-aza-9a-homoetrythromycin A, Aruzilina, Arzomicin, Azadose, Azatril, Azenil, Azimin, Azithral, Azithromycin A, Azitrocin, Azitromax, Aziwok, Azomycin, Azomycin (macrolide), Aztrin, CP 62993, Hemomycin, Macrozit, N-Methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycin A, Setron, Sumamed, Sumazid, Tobil, Tromix, Trozocina, Ultreon, XZ 405, XZ 450, Zeto, Zi-Factor, Zifin, Zistic, Zithromac, Zithromax, Zithromax IV, Zitrim, Zitromax, Zythromax, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, [2R-(2R*,3S*,4R*,5R*,8R*,10R*,11R*,12S*,13S*,14R*)]-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one |
| InChI formel | InChI=1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one |
| Vis mere |