Få mere at vide
Azithromycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491866
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491866 500 mg -
16427346 100 mg -
16481266 200 mg -
16473397 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17506
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azithromycin
Fysisk form Solid
CAS 83905-01-5
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H72N2O12
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym CP 62993
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
SMIL C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Molekylvægt (g/mol) 748.98
Formel vægt 748.98
Procent renhed 98.0%