Få mere at vide
Aziprotryne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aziprotryne |
| CAS | 4658-28-0 |
| Molekylær formel | C7 H11 N7 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | s-Triazine, 2-azido-4-(isopropylamino)-6-(methylthio)- (7CI,8CI), 4-Azido-N-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine, 2-Azido-4-isopropylamino-6-methylmercapto-s-triazine, 2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine, 2-Azido-4-isopropylamino-6-methylthio-s-triazine, 2-Methylthio-4-azido-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, Aziprotryn, Aziprotryne, Brasoran, C 7019, CIBA C 7019, Mesoranil, Mezuron |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N7S/c1-4(2)9-5-10-6(13-14-8)12-7(11-5)15-3/h4H,1-3H3,(H,9,10,11,12) |
| SMIL | CSc1nc(NC(C)C)nc(N=[N+]=[N-])n1 |
| IUPAC navn | 4-azido-6-methylsulfanyl-N-propan-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.27 |
| Formel vægt | 225.0797 |