missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azinphos-methyl-d6 (dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6) |
| CAS | 2118245-28-4 |
| Molekylær formel | C10 2H6 H6 N3 O3 P S2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Azinphos-methyl D6, Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N3O3PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 3-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.36 |
| Formel vægt | 323.0434 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?