Få mere at vide
Azinphos-ethyl D10 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312661
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312661 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 30312661 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA10360100AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10)
CAS 2732916-08-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylær formel C12 2H10 H6 N3 O3 P S2
Mængde 1 mL
Synonym Azinphos-ethyl D10 (ethyl D10)
InChI formel InChI=1S/C12H16N3O3PS2/c1-3-17-19(20,18-4-2)21-9-15-12(16)10-7-5-6-8-11(10)13-14-15/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
IUPAC navn 3-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]-1,2,3-benzotriazin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 355.44
Formel vægt 355.0998 g/mol