Få mere at vide
Azimsulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azimsulfuron |
| Analyt- eller komponentnavne | Azimsulfuron |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 424.1026 |
| Procent renhed | >95% |