Få mere at vide
Azimilide Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30339109
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30339109 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30339109 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA92695010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azimilide Dihydrochloride
CAS 149888-94-8
Molekylær formel C23 H28 Cl N5 O3 . 2 Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-, hydrochloride (1:2), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-, dihydrochloride (9CI), Azilimide dihydrochloride, Azimilide dihydrochloride, NE 10064
InChI formel InChI=1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-12-14-27(15-13-26)10-2-3-11-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-8-9-21(32-20)18-4-6-19(24)7-5-18;;/h4-9,16H,2-3,10-15,17H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(N=Cc3oc(cc3)c4ccc(Cl)cc4)C2=O)CC1
IUPAC navn 1-[[5-(4-chlorophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidine-2,4-dione;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 530.88
Formel vægt 529.1414