Få mere at vide
Azilsartan Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azilsartan Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnavne | Azilsartan Methyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22N4O5/c1-3-34-25-27-21-10-6-9-20(24(31)33-2)22(21)30(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-28-26(32)35-29-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,28,29,32) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 470.159 |
| Procent renhed | >95% |