Få mere at vide
Azilsartan Kamedoxomil (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azilsartan Kamedoxomil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24N4O8.K/c1-3-38-28-31-23-10-6-9-22(27(35)39-16-24-17(2)40-30(37)41-24)25(23)34(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-32-29(36)42-33-26;/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H,32,33,36);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 606.1153 |
| Procent renhed | >95% |