missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azilsartan Hydroxy Acid, TRC

Artikelnummer. 17963545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963545 50 mg
17961635 10 mg
17914795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17963545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA92693050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1397836-49-5
Molekylær formel C24 H22 N4 O4
Molekylvægt (g/mol) 430.462
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid;
IUPAC navn 2-ethoxy-3-[[4-[2-(N-hydroxycarbamimidoyl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid
SMIL CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=N)NO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azilsartan Hydroxy Acid
Analyt- eller komponentnavne Azilsartan Hydroxy Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C24H22N4O4/c1-2-32-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)28(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)27-31/h3-13,31H,2,14H2,1H3,(H2,25,27)(H,29,30)
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 50 mg
Formel vægt 430.1641
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.