Få mere at vide
Azilsartan-d5, MedChemExpress Artikelnummer.: 16428847
Azilsartan-d5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428847
5 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 16428847
Brand: Medchem Express HY14914S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Azilsartan D5 (TAK-536 D5) is the deuterium labeled Azilsartan(TAK-536), which is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist.
Azilsartan D5 (TAK-536 D5) is the deuterium labeled Azilsartan(TAK-536), which is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azilsartan-d5
CAS 1346599-45-8
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C25H15D5N4O5
Farve White
Synonym TAK-536-d5
SMIL OC(C1=CC=CC2=C1N(C(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=N2)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 461.48
Mængde 5 mg
Formel vægt 461.48
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Azilsartan-d5, MedChemExpress