missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azilsartan Amide Medoxomil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azilsartan Amide Medoxomil |
| CAS | 1696392-12-7 |
| Molekylær formel | C29H25N3O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H25N3O7/c1-3-36-28-31-23-10-6-9-22(27(34)37-16-24-17(2)38-29(35)39-24)25(23)32(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26(30)33/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H2,30,33) |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C(=O)N |
| IUPAC navn | (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 3-[[4-(2-carbamoylphenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxybenzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.52 |
| Formel vægt | 527.1693 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?