Få mere at vide
Azidotrimethylsilane, 94%
Artikelnummer. 11985801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985801 250 mL Glasflaske 250ml
10429270 10 mL Glasflaske 10ml
10763551 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11985801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167932500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, til azidation/diazooverførsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4648-54-8
Molekylær formel C3H9N3Si
Molekylvægt (g/mol) 115.21
MDL nummer MFCD00001986
InChI nøgle SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
IUPAC navn azido(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azidotrimethylsilane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8760g/mL
Kogepunkt 95.0°C to 96.0°C
Flammepunkt 6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiN3
Brydningsindeks 1.4142 to 1.4162
Mængde 250 mL
Fieser 01,1236; 03,316; 05,719; 06,632; 07,394; 09,21; 10,14; 11,32; 12,37; 13,24; 14,25; 15,16; 16,17; 17,378
Specifik vægtfylde 0.876
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, dichloromethane and benzene
Formel vægt 115.21
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azidotrimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.