Få mere at vide
Azidoethanol, TRC
Artikelnummer. 30136594
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136594 5 g
30136239 10 g
30004836 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8485605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1517-05-1
Molekylær formel C2 H5 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 87.08
Synonym Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
IUPAC navn 2-azidoethanol
SMIL OCCN=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Azidoethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Formel vægt 87.0433
Procent renhed >95%