missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azidoacetic Acid Succinimidyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azidoacetic Acid NHS ester |
| CAS | 824426-32-6 |
| Molekylær formel | C6H6N4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Amino-1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)hexane, 2-(4-Aminobutyl)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2 |
| SMIL | [N-]=[N+]=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.14 |
| Formel vægt | 198.0389 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?