missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azidoacetic Acid Succinimidyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30347244
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA82125550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azidoacetic Acid NHS ester
CAS 824426-32-6
Molekylær formel C6H6N4O4
Mængde 50 mg
Synonym 6-Amino-1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)hexane, 2-(4-Aminobutyl)-1,3-propanediol
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
SMIL [N-]=[N+]=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate
Molekylvægt (g/mol) 198.14
Formel vægt 198.0389
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.