Få mere at vide
Azido-peg8-nhs Ester (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido-peg8-nhs Ester |
| CAS | 1204834-00-3 |
| Molekylær formel | C23 H40 N4 O12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Azido-dPEG |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N4O12/c24-26-25-4-6-32-8-10-34-12-14-36-16-18-38-20-19-37-17-15-35-13-11-33-9-7-31-5-3-23(30)39-27-21(28)1-2-22(27)29/h1-20H2 |
| SMIL | [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.583 |
| Formel vægt | 564.264 |