missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azido-PEG7-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido-PEG7-amine |
| CAS | 1333154-77-0 |
| Molekylær formel | C16H34N4O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34N4O7/c17-1-3-21-5-7-23-9-11-25-13-15-27-16-14-26-12-10-24-8-6-22-4-2-19-20-18/h1-17H2 |
| SMIL | NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.46 |
| Formel vægt | 394.2427 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?