Få mere at vide
Azido-PEG3-maleimide Kit
Artikelnummer. 15467169
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
Artikelnummer. 15467169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65984.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C15H23N5O6
Et azido-holdigt reagens med PEG-spacer og sulfhydryl-reaktivitet. Stoffet er ikke stabilt ved længere tids opbevaring og sælges som et sæt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et azido-holdigt reagens med PEG-spacer og sulfhydryl-reaktivitet. Stoffet er ikke stabilt ved længere tids opbevaring og sælges som et sæt.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Sættet indeholder to komponenter: a) 1,1 ækv. af azido-PEG3-amin som en olie; b) 1,0 ækv. maleimid-NHS-ester som et fast stof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H23N5O6
MDL nummer MFCD22380764
Synonym N-(11-Azido-3,6,9-trioxaundecyl)-3-(N-maleimidyl)propionamide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-maleimide Kit
Mængde 100 mg
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 369.37
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane