Få mere at vide
Azido-PEG3-maleimide Kit
Artikelnummer. 15457169
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
Artikelnummer. 15457169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65984.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C15H23N5O6
Et azido-holdigt reagens med PEG-spacer og sulfhydryl-reaktivitet. Stoffet er ikke stabilt ved længere tids opbevaring og sælges som et sæt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et azido-holdigt reagens med PEG-spacer og sulfhydryl-reaktivitet. Stoffet er ikke stabilt ved længere tids opbevaring og sælges som et sæt.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Sættet indeholder to komponenter: a) 1,1 ækv. af azido-PEG3-amin som en olie; b) 1,0 ækv. maleimid-NHS-ester som et fast stof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C15H23N5O6
MDL nummer MFCD22380764
Synonym N-(11-Azido-3,6,9-trioxaundecyl)-3-(N-maleimidyl)propionamide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-maleimide Kit
Mængde 25 mg
FN nummer UN2735
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 369.37