Få mere at vide
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamin bruges som et vandopløseligt azid funktionaliseret- TAMRA farvestof. Den vandopløselige PEG spacer minimerer interaktionen mellem farvestoffet og det biomolekyle, der skal mærkes, bruges til at detektere eller mærke alkyn- eller cyclooctynholdige molekyler eller biomolekyler ved fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klikkemi-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamin bruges som et vandopløseligt azid funktionaliseret- TAMRA farvestof. Den vandopløselige PEG spacer minimerer interaktionen mellem farvestoffet og det biomolekyle, der skal mærkes, bruges til at detektere eller mærke alkyn- eller cyclooctynholdige molekyler eller biomolekyler ved fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klikkemi-reaktion.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærk
Absorbans maksimum ved 546nm; maksimal emission ved 565nm. Ekstinktionskoefficient: 92.000 pr. cm pr. M.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate |
| Farve | Rød |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 630.7 |
| Fysisk form | Fast stof |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.