missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15400377
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400377 5 mg 5mg
15410377 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15400377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64510.#0
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamin bruges som et vandopløseligt azid funktionaliseret- TAMRA farvestof. Den vandopløselige PEG spacer minimerer interaktionen mellem farvestoffet og det biomolekyle, der skal mærkes, bruges til at detektere eller mærke alkyn- eller cyclooctynholdige molekyler eller biomolekyler ved fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klikkemi-reaktion.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamin bruges som et vandopløseligt azid funktionaliseret- TAMRA farvestof. Den vandopløselige PEG spacer minimerer interaktionen mellem farvestoffet og det biomolekyle, der skal mærkes, bruges til at detektere eller mærke alkyn- eller cyclooctynholdige molekyler eller biomolekyler ved fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klikkemi-reaktion.

Opløselighed Opløseligt
i vand

Bemærk
Absorbans maksimum ved 546nm; maksimal emission ved 565nm. Ekstinktionskoefficient: 92.000 pr. cm pr. M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1350702-25-8
Molekylær formel C33H38N6O7
MDL nummer MFCD22380734
Synonym Azide-Fluor 545

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate
Farve Rød
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 630.7
Fysisk form Fast stof

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.