Få mere at vide
Azido-PEG3-carboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426729
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426729 25 mg 25mg
15416729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65107.MB
Request Bulk or Custom Format
Den er velegnet til konfokal laserscanningsmikroskopi. Dens lange PEG-spacer skulle reducere enhver sterisk effekt af farvestoffet på det molekyle, der skal mærkes. Carboxyrhodamine 110 og dets derivater er overlegne alternativer til andre grønne fluorescerende farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den er velegnet til konfokal laserscanningsmikroskopi. Dens lange PEG-spacer skulle reducere enhver sterisk effekt af farvestoffet på det molekyle, der skal mærkes. Carboxyrhodamine 110 og dets derivater er overlegne alternativer til andre grønne fluorescerende farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, DMF eller methanol.
Noter
Spænd ved hjælp af 488nm-spektrallinjen i argonion-laseren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1536327-95-3
Molekylær formel C29H30N6O7
MDL nummer MFCD22380746
Synonym Azide-Fluor 488
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
Farve Rød
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,DMF or methanol.
Formel vægt 574.59
Fysisk form Fast stof