Få mere at vide
Azido-PEG3-biotin konjugerade
Description
Biotinyleringsreagens til mærkning af alkynholdige molekyler eller biomolekyler ved brug af enten kobberkatalyseret 1,3 dipolær cycloaddition-klikkemi eller kobberfri klikkemi med cyclooctynderivater. Azidgruppen reagerer med alkyner for at danne en stabil triazolbinding, der letter introduktionen af biotin i dit alkynmodificerede system af interesse. Denne reaktion er bioortogonal eller med andre ord kompatibel med biologiske systemer, idet dens komponenter ikke reagerer med det biologiske miljø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biotinyleringsreagens til mærkning af alkynholdige molekyler eller biomolekyler ved hjælp af enten kobberkatalyseret 1,3 dipolær cycloaddition-klikkemi eller kobberfri klikkemi med cyclooctynderivater. Azidgruppen reagerer med alkyner for at danne en stabil triazolbinding, der letter introduktionen af biotin i dit alkynmodificerede system af interesse. Denne reaktion er bioortogonal eller med andre ord kompatibel med biologiske systemer, idet ′dens komponenter ikke reagerer med det biologiske miljø.
Opløselighed Opløselig i DMSO, DMF og vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Azido-PEG3-biotin conjugate |
| Farve | Hvid til Grå |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | Solubile in DMSO,DMF and water. |
| Formel vægt | 444.55 |
| Fysisk form | Fast stof |
Safety and Handling
- Azido-PEG3-biotin conjugate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Azido-PEG4-biotin conjugate