Få mere at vide
Azido-PEG3-biotin konjugerade
Artikelnummer. 15406689
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406689 100 mg -
15496679 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64996.MC
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En azid-biotin konjugeret med PEG-spacer for at forbedre opløseligheden i vandige medier | CAS: 875770-34-6 | C18H32N6O5S | 444,551 g/mol
Biotinyleringsreagens til mærkning af alkynholdige molekyler eller biomolekyler ved brug af enten kobberkatalyseret 1,3 dipolær cycloaddition-klikkemi eller kobberfri klikkemi med cyclooctynderivater. Azidgruppen reagerer med alkyner for at danne en stabil triazolbinding, der letter introduktionen af biotin i dit alkynmodificerede system af interesse. Denne reaktion er bioortogonal eller med andre ord kompatibel med biologiske systemer, idet dens komponenter ikke reagerer med det biologiske miljø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biotinyleringsreagens til mærkning af alkynholdige molekyler eller biomolekyler ved hjælp af enten kobberkatalyseret 1,3 dipolær cycloaddition-klikkemi eller kobberfri klikkemi med cyclooctynderivater. Azidgruppen reagerer med alkyner for at danne en stabil triazolbinding, der letter introduktionen af biotin i dit alkynmodificerede system af interesse. Denne reaktion er bioortogonal eller med andre ord kompatibel med biologiske systemer, idet ′dens komponenter ikke reagerer med det biologiske miljø.
Opløselighed Opløselig i DMSO, DMF og vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875770-34-6
Molekylær formel C18H32N6O5S
Molekylvægt (g/mol) 444.551
MDL nummer MFCD20134145
InChI nøgle ZWFOOMQCYIGZBE-ZOBUZTSGSA-N
Synonym biotin-peg3-azide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl biotinamide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamide, biotin-peg4-n3, azide-peg3-biotin conjugate, azido-peg3-biotin conjugate, 11-r-+-biotinylamino-1-azido-3,6,9-trioxaundecane, 3abeta,6abeta-n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazole-4alpha-pentanamide
PubChem CID 60146223
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamid
SMIL C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-biotin conjugate
Farve Hvid til Grå
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, DMF og vand.
Formel vægt 444.55
Fysisk form Fast stof