Få mere at vide
Azido-PEG3-azid, TRC
Artikelnummer. 30359247
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30359247 1 g
1 options
Artikelnummer. 30359247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Molekylær formel C8 H16 N6 O3
Mængde 1 g
Synonym 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
InChI formel InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
SMIL [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 1-azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane
Molekylvægt (g/mol) 244.25
Formel vægt 244.1284