Få mere at vide
Azido-PEG3-alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 86520-52-7 |
| Molekylær formel | C6 H13 N3 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 8-Azido-3,6-dioxaoctanol, 1-Azido-8-hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2 |
| SMIL | OCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.19 |
| Formel vægt | 175.0957 |