missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azido-PEG2-amine, TRC

Artikelnummer. 30344039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344039 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB407568500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
CAS 166388-57-4
Molekylær formel C6 H14 N4 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-1-3-11-5-6-12-4-2-9-10-8/h1-7H2
SMIL NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.