Få mere at vide
Azido-PEG2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| CAS | 166388-57-4 |
| Molekylær formel | C6 H14 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-1-3-11-5-6-12-4-2-9-10-8/h1-7H2 |
| SMIL | NCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vægt | 174.1117 |