missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Azido-PEG1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido-PEG1-amine |
| CAS | 464190-91-8 |
| Molekylær formel | C4H10N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Triethylene glycol mono-2-azidoethyl ether, 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 1-Azido-11-hydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 1-Azido-3,6,9-trioxaundecane-11-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxadodecanol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol, [2-(2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethan-1-ol] |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O/c5-1-3-9-4-2-7-8-6/h1-5H2 |
| SMIL | C(COCCN=[N+]=[N-])N |
| IUPAC navn | 2-(2-azidoethoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.15 |
| Formel vægt | 130.0855 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?