Få mere at vide
Azido-PEG1-acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido-PEG1-acid |
| CAS | 1393330-34-1 |
| Molekylær formel | C5H9N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Azidoethoxy)-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O3/c6-8-7-2-4-11-3-1-5(9)10/h1-4H2,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)CCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 3-(2-azidoethoxy)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vægt | 159.0644 |