Få mere at vide
Azido-erythro-sfingosin, TRC
Artikelnummer. 30179605
Skift visning
Mængde:
1 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179605 25 mg
30179519 1 mg
30179193 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA92650025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103348-49-8
Molekylær formel C18 H35 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 325.49
IUPAC navn (E,2S,3R)-2-azidooctadec-4-ene-1,3-diol
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)N=[N+]=[N-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-erythro-sphingosine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H35N3O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(23)17(16-22)20-21-19/h14-15,17-18,22-23H,2-13,16H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Formel vægt 325.2729