Få mere at vide
Azido 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azido 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl |
| CAS | 39541-20-3 |
| Molekylær formel | C14H20N4O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Azido 2-(Acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl 3,4,6-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N4O8/c1-6(19)16-11-13(25-9(4)22)12(24-8(3)21)10(5-23-7(2)20)26-14(11)17-18-15/h10-14H,5H2,1-4H3,(H,16,19) |
| SMIL | CC(=O)NC1C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(COC(=O)C)OC1N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | (5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-azidooxan-2-yl)methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.33 |
| Formel vægt | 372.1281 |