missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Azetirelin (~85%), TRC

Artikelnummer. 30347777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30347777 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8176052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Azetirelin
CAS 95729-65-0
Molekylær formel C15H20N6O4
Mængde 2.5 mg
Synonym (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarbonyl-L-histidyl-L-prolinamide, (S)-N-[(4-Oxo-2-azetidinyl)carbonyl]-L-histidyl-L-prolinamide, NT 36, YM 14673
InChI formel InChI=1S/C15H20N6O4/c16-13(23)11-2-1-3-21(11)15(25)10(4-8-6-17-7-18-8)20-14(24)9-5-12(22)19-9/h6-7,9-11H,1-5H2,(H2,16,23)(H,17,18)(H,19,22)(H,20,24)/t9-,10-,11-/m0/s1
SMIL NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@@H]3CC(=O)N3
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[[(2S)-4-oxoazetidine-2-carbonyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 348.36
Formel vægt 348.1546
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.