Få mere at vide
Azetidinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 10356924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10356924 5 g Glasflaske 5g
10346924 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398730050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 36520-39-5 | C3H7N·HCl | 93,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36520-39-5
Molekylær formel C3H7N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 93.56
MDL nummer MFCD00191762
InChI nøgle HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
IUPAC navn azetidin;hydrochlorid
SMIL C1CNC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azetidine hydrochloride
Smeltepunkt >300 °C
Flammepunkt 152 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 93.56
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Azetidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.